Learn More
Hydroiodure de pipéridine-1-carboximidamide, Thermo Scientific™
Code produit 10649905
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10649905 5 g 5g
10055132 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10649905 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM00642DE
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 102392-91-6
Formule moléculaire C6H14IN3
Poids moléculaire (g/mol) 255.103
Clé InChI MKDZAWNSOJLXKY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme piperidine-1-carboximidamide hydroiodide, piperidinecarboxamidine, iodide, c6h13n3.hi
CID PubChem 2778397
Nom IUPAC pipéridine-1-carboximidamide ; iodhydrate
SMILES C1CCN(CC1)C(=N)N.I
Spécification
Nom chimique ou matériau Piperidine-1-carboximidamide hydroiodide
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 255.1
Pourcentage de pureté 97%