Learn More
Acide pipéridine-2,6-dicarboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Piperidine-2,6-dicarboxylic Acid |
| CAS | 499-82-1 |
| Formule moléculaire | C7H11NO4 |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H11NO4/c9-6(10)4-2-1-3-5(8-4)7(11)12/h4-5,8H,1-3H2,(H,9,10)(H,11,12) |
| SMILES | C1CC(C(=O)O)NC(C1)C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide pipéridine-2,6-dicarboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 173.16 |
| Poids de la formule | 173.0688 |