Learn More
Piperidine-2,6-dione, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31032508
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31032508 1 g
31014315 100 g
31017830 1 kg
31017094 10 g
31030039 500 g
31023157 5 g
31032117 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 31032508 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1321231g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Piperidine-2,6-dione
CAS 1121-89-7
Formule moléculaire C5H7NO2
Numéro MDL MFCD00006670
Quantité 1 g
SMILES O=C(CCC1)NC1=O
Poids moléculaire (g/mol) 113.11
Pourcentage de pureté 98%