Learn More
piperidine-4-carboxylic acid, Maybridge™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isonipecotic acid |
| Plage de pourcentage du dosage | 97+% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 100 g |
| Poids de la formule | 129.16 |
| Pourcentage de pureté | 97% |