Learn More
Pipéridine, ≥ 99,0 % (GC/T), Honeywell™
Code produit 15697160
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Conditionnement:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15697160 500 mL 500mL
15687160 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15697160 Fournisseur Honeywell Riedel-de Haën Code fournisseur 80640500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Identifiants chimiques
CAS 110-89-4
Formule moléculaire C5H11N
Poids moléculaire (g/mol) 85.15
Numéro MDL MFCD00005979
Clé InChI NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexahydropyridine, azacyclohexane, cyclopentimine, cypentil, hexazane, pentamethyleneimine, piperidin, pentamethylenimine, perhydropyridine, pentamethyleneamine
CID PubChem 8082
ChEBI CHEBI:18049
Nom IUPAC pipéridine
SMILES C1CCNCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Piperidine
Densité 0.862g/mL at 20°C
Point d’éclair 16°C (60.8°F)
Quantité 500 mL
Numéro UN UN2401
Beilstein 102438
Poids de la formule 85.15g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0% (GC/T)