Learn More
Thermo Scientific Chemicals Piperidine, 99%
Code produit 11449663
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449663 500 mL 500mL
11404030 100 mL 100mL
11459663 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11449663 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A12442.AP
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 110-89-4 | C5H11N | 85.15 g/mol
Extensively finds applications as a base, a nucleophile and a solvent. Used for the production of dipiperidinyl dithiuram tetrasulfide, which is used as a rubber vulcanization accelerator. It is commonly used in solid phase peptide synthesis (F-MOC Chemistry) and in chemical degradation reactions (sequencing of DNA). Used in making rubber, curing epoxy resins and in fine chemicals, and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Piperidine, 99% 500mL Plastic bottle CAS No. 110-89-4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-89-4
Formule moléculaire C5H11N
Poids moléculaire (g/mol) 85.15
Clé InChI NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC piperidine
SMILES C1CCNCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Piperidine
Point de fusion -11°C
Point d’ébullition 106°C (literature)
Conditionnement Plastic
Quantité 500 mL
Pourcentage de pureté 99%