Learn More
Pipéridino(4-pipéridinyl)méthanone, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | Piperidino(4-piperidinyl)methanone |
% min. CAS | 97.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Nom IUPAC | pipéridine-1-yl(pipéridine-4-yl)méthanone |
Poids de la formule | 196.29 |
Pourcentage de pureté | 97% |