Learn More
Piperidolate, MedChemExpress
Code produit 16491446
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
200 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16491446 200 mg
16468536 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16491446 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0962A
MedChemExpress Piperidolate is an antimuscarinic, inhibits intestinal cramp induced by acetylcholine (rats and dogs).
Piperidolate is an antimuscarinic, inhibits intestinal cramp induced by acetylcholine (rats and dogs).
Spécification
Nom chimique ou matériau Piperidolate
Forme physique Viscous Liquid
CAS 82-98-4
Couleur Colorless
Quantité 200 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H25NO2
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 150 mg/mL (463.78 mM)
SMILES O=C(OC1CN(CC)CCC1)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Poids moléculaire (g/mol) 323.43
Poids de la formule 323.43
Pourcentage de pureté 99.34%
Qualité Research