Learn More
Pipérine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10367462 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10367462 5 g Flacon en verre 5g
10036082 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10367462 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 381450050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.20€
    35.65€ / 5g
    Économisez 7.55€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 94-62-2 | C17H19NO3 | 285.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94-62-2
Formule moléculaire C17H19NO3
Poids moléculaire (g/mol) 285.34
Numéro MDL MFCD00005839
Clé InChI MXXWOMGUGJBKIW-YPCIICBESA-N
Synonyme piperine, 1-piperoylpiperidine, piperin, bioperine, piperoylpiperidine, e,e-1-piperoylpiperidine, n-e,e-piperoyl piperidine, piperidine, 1-piperoyl-, e,e, unii-u71xl721qk, fema no. 2909
CID PubChem 638024
ChEBI CHEBI:28821
Nom IUPAC (2E,4E)-5-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1-pipéridine-1-ylpenta-2,4-dièn-1-one
SMILES O=C(\C=C\C=C\C1=CC=C2OCOC2=C1)N1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Piperine
Point de fusion 128.0°C to 132.0°C
Couleur Beige à Blanc ou Beige-Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15, 7584
Informations sur la solubilité Solubility in water: 40 mg/l (18°C). Other solubilities: 1g/15mL alcohol - 1g/1.7mL chloroform, 1g/36mL ether, soluble in benzene and acetic acid, practically insoluble in petroleum ether
Poids de la formule 285.34
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Piperine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.