Learn More
Pipérine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11425613
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11425613 100 g 100g
11405613 5 g 5g
11415613 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11425613 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13510.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    395.76€
    324.65€ / 100g
    Économisez 71.11€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 94-62-2 | C17H19NO3 | 285.34 g/mol
Piperine is used in increasing the bioavailability of some drugs and nutrients, it is used as medicine for Malaria and cholera, Stomach upset, Cancer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La pipérine est utilisée dans l’augmentation de la biodisponibilité de certains médicaments et nutriments, elle sert de médicament contre le paludisme et le choléra, les douleurs gastriques, le cancer.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,04 g/L).
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 94-62-2
Formule moléculaire C17H19NO3
Poids moléculaire (g/mol) 285.34
Numéro MDL MFCD00005839
Clé InChI MXXWOMGUGJBKIW-YPCIICBESA-N
Synonyme piperine, 1-piperoylpiperidine, piperin, bioperine, piperoylpiperidine, e,e-1-piperoylpiperidine, n-e,e-piperoyl piperidine, piperidine, 1-piperoyl-, e,e, unii-u71xl721qk, fema no. 2909
CID PubChem 638024
ChEBI CHEBI:28821
Nom IUPAC (2E,4E)-5-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1-pipéridine-1-ylpenta-2,4-dièn-1-one
SMILES O=C(\C=C\C=C\C1=CC=C2OCOC2=C1)N1CCCCC1
Specifications
Nom chimique ou matériau Piperine
Point de fusion 128°C to 133°C
Quantité 100 g
Beilstein 90741
Merck Index 14,7472
Informations sur la solubilité Soluble in water(0.04g/L).
Poids de la formule 285.34
Pourcentage de pureté 98%