Learn More
Piperine, MedChemExpress
Code produit 16451318
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16451318 5 g
16492499 1 g
16411496 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16451318 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0144
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
MedChemExpress Piperine, a natural alkaloid isolated from Piper nigrum L, inhibits P-glycoprotein and CYP3A4 activities with an IC50 value of 61.94±0.054 μg/mL in HeLa cell.
Piperine, a natural alkaloid isolated from Piper nigrum L, inhibits P-glycoprotein and CYP3A4 activities with an IC50 value of 61.94±0.054 μg/mL in HeLa cell.
Spécification
Nom chimique ou matériau Piperine
CAS 94-62-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H19NO3
Quantité 5 g
Synonyme Bioperine 1-Piperoylpiperidine
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (175.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCCCC1)/C=C/C=C/C2=CC=C(OCO3)C3=C2
Poids moléculaire (g/mol) 285.34
Poids de la formule 285.34
Pourcentage de pureté 98.88%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation