Learn More
Pipérine, TRC
Code produit 30412204
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30412204 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30412204 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP483000100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Piperine
CAS 94-62-2
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C17 H19 N O3
Quantité 100 mg
Synonyme Piperidine','1-[(2E,4E)-5-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1-oxo-2,4-pentadienyl]- (9CI), Piperidine','1-[5-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1-oxo-2,4-pentadienyl]-','(E,E)-, Piperidine','1-piperoyl-','(E,E)- (8CI), Piperine (6CI), (E,E)-1-[5-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,4-pentadienoyl]piperidine, (E,E)-5-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-2,4-pentadienoylpiperidide, 1-Piperoylpiperidine, Bioperine, NSC 21727, Piperin, 2,4-Pentadien-1-one','5-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1-(1-piperidinyl)-','(2E,4E)-
Formule InChI InChI=1S/C17H19NO3/c19-17(18-10-4-1-5-11-18)7-3-2-6-14-8-9-15-16(12-14)21-13-20-15/h2-3,6-9,12H,1,4-5,10-11,13H2/b6-2+,7-3+
SMILES O=C(\C=C\C=C\c1ccc2OCOc2c1)N3CCCCC3
Nom IUPAC (2E,4E)-5-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1-pipéridin-1-ylpenta-2,4-diène-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 285.34
Poids de la formule 285.1365
Pourcentage de pureté >95