Learn More
Pipérine, TRC
Code produit 30420042
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30420042 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30420042 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP48300025G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Piperine
CAS 94-62-2
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C17 H19 N O3
Quantité 25 g
Synonyme Piperidine','1-[(2E,4E)-5-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1-oxo-2,4-pentadienyl]- (9CI), Piperidine','1-[5-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1-oxo-2,4-pentadienyl]-','(E,E)-, Piperidine','1-piperoyl-','(E,E)- (8CI), Piperine (6CI), (E,E)-1-[5-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,4-pentadienoyl]piperidine, (E,E)-5-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-2,4-pentadienoylpiperidide, 1-Piperoylpiperidine, Bioperine, NSC 21727, Piperin, 2,4-Pentadien-1-one','5-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1-(1-piperidinyl)-','(2E,4E)-
Formule InChI InChI=1S/C17H19NO3/c19-17(18-10-4-1-5-11-18)7-3-2-6-14-8-9-15-16(12-14)21-13-20-15/h2-3,6-9,12H,1,4-5,10-11,13H2/b6-2+,7-3+
SMILES O=C(\C=C\C=C\c1ccc2OCOc2c1)N3CCCCC3
Nom IUPAC (2E,4E)-5-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1-pipéridin-1-ylpenta-2,4-diène-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 285.34
Poids de la formule 285.1365
Pourcentage de pureté >95