Learn More
MedChemExpress Piperlongumine
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Poids moléculaire | 317.34 g/mol |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| À utiliser avec (application) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 20069-09-4 |
| Type de produit | Natural Products |
| Pureté | 98.0% |
| Solubilité | DMSO : 100 mg/mL (315.12 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonyme | Piplartine |
| Cible | ERK∣Reactive Oxygen Species∣Autophagy∣Apoptosis∣Bacterial∣Ferroptosis |
| Show More |