Learn More
Piperlongumine, TRC
Code produit 30422283
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30422283 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30422283 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP48285025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Piperlongumine
CAS 20069-09-4
Formule moléculaire C17 H19 N O5
Quantité 25 mg
Synonyme 5,6-Dihydro-1-[(2E)-1-oxo-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-2-propen-1-yl]-2(1H)-pyridinone
Formule InChI InChI=1S/C17H19NO5/c1-21-13-10-12(11-14(22-2)17(13)23-3)7-8-16(20)18-9-5-4-6-15(18)19/h4,6-8,10-11H,5,9H2,1-3H3/b8-7+
SMILES COc1cc(\C=C\C(=O)N2CCC=CC2=O)cc(OC)c1OC
Nom IUPAC 1-[(E)-3-(3,4,5-triméthoxyphényl)prop-2-énoyl]-2,3-dihydropyridin-6-one
Poids moléculaire (g/mol) 317.34
Poids de la formule 317.1263