Learn More
Piperonyl Acétone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Piperonyl Acetone |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H12O3/c1-8(12)2-3-9-4-5-10-11(6-9)14-7-13-10/h4-6H,2-3,7H2,1H3 |
| Poids de la formule | 192.0786 |