Learn More
Alcool de pipéronyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10781735 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10781735 25 g Flacon en verre 25g
10499440 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10781735 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 131350250
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 495-76-1 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 495-76-1
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00005836
Clé InChI BHUIUXNAPJIDOG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme piperonyl alcohol, piperonol, 1,3-benzodioxole-5-methanol, 3,4-methylenedioxybenzyl alcohol, benzo d 1,3 dioxol-5-ylmethanol, piperonylalcohol, 5-hydroxymethyl-1,3-benzodioxole, 1-hydroxymethyl-3,4-methylenedioxybenzene, benzo 1,3 dioxol-5-ylmethanol, 3,4-methylenedioxy phenylmethanol
CID PubChem 10322
Nom IUPAC 1,3-benzodioxol-5-ylméthanol
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Piperonyl alcohol
Point de fusion 51.0°C to 55.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 156.0°C to 158.0°C (66.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 19, 67
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, diethyl ether, benzene,, soluble in chloroform
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline