Learn More
Butoxyde de pipéronyle (~90%), TRC
Code produit 30418203
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30418203 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30418203 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP4902051G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Piperonyl butoxide
CAS 51-03-6
Formule moléculaire C19 H30 O5
Quantité 1 g
Synonyme 1,3-Benzodioxole','5-[[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]methyl]-6-propyl-, Toluene','α-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]-4,5-(methylenedioxy)-2-propyl- (8CI), 5-[[2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy]methyl]-6-propyl-1,3-benzodioxole, 6-Propylpiperonyl butyl diethylene glycol ether, Butacide, Buticide, Butocide, Butoxide, Butoxide (synergist), Butyl carbitol 6-propylpiperonyl ether, ENT 14,250, Incite, NSC 8401, PBO, Piperonyl, Piperonyl butoxide, Zengxiaomi, α-[2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy]-4,5-methylenedioxy-2-propyltoluene, α-[2-(2-n-Butoxyethoxy)-ethoxy]-4,5-methylenedioxy-2-propyltoluene
Formule InChI InChI=1S/C19H30O5/c1-3-5-7-20-8-9-21-10-11-22-14-17-13-19-18(23-15-24-19)12-16(17)6-4-2/h12-13H,3-11,14-15H2,1-2H3
SMILES CCCCOCCOCCOCc1cc2OCOc2cc1CCC
Nom IUPAC 5-[2-(2-butoxyéthoxy)éthoxyméthyl]-6-propyl-1,3-benzodioxole
Poids moléculaire (g/mol) 338.44
Poids de la formule 338.2093