Learn More
Butoxyde de pipéronyle (~90%), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Piperonyl butoxide |
| CAS | 51-03-6 |
| Formule moléculaire | C19 H30 O5 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 1,3-Benzodioxole','5-[[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]methyl]-6-propyl-, Toluene','α-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]-4,5-(methylenedioxy)-2-propyl- (8CI), 5-[[2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy]methyl]-6-propyl-1,3-benzodioxole, 6-Propylpiperonyl butyl diethylene glycol ether, Butacide, Buticide, Butocide, Butoxide, Butoxide (synergist), Butyl carbitol 6-propylpiperonyl ether, ENT 14,250, Incite, NSC 8401, PBO, Piperonyl, Piperonyl butoxide, Zengxiaomi, α-[2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy]-4,5-methylenedioxy-2-propyltoluene, α-[2-(2-n-Butoxyethoxy)-ethoxy]-4,5-methylenedioxy-2-propyltoluene |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H30O5/c1-3-5-7-20-8-9-21-10-11-22-14-17-13-19-18(23-15-24-19)12-16(17)6-4-2/h12-13H,3-11,14-15H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCOCCOCCOCc1cc2OCOc2cc1CCC |
| Nom IUPAC | 5-[2-(2-butoxyéthoxy)éthoxyméthyl]-6-propyl-1,3-benzodioxole |
| Poids moléculaire (g/mol) | 338.44 |
| Poids de la formule | 338.2093 |