Learn More
Butoxyde pipéronyle, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15477268
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15477268 100 mL 100mL
15467268 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15477268 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60771.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 51-03-6 | C19H30O5 | 338.44 g/mol
Piperonyl butoxide is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le butoxyde de pipéronyle est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le benzène, l’éthanol et le méthanol. Non miscible ou difficile à mélanger avec l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51-03-6
Formule moléculaire C19H30O5
Poids moléculaire (g/mol) 338.44
Numéro MDL MFCD00005842
Clé InChI FIPWRIJSWJWJAI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme piperonyl butoxide, butacide, butocide, ethanol butoxide, pyrenone 606, piperonylbutoxide, 6-propylpiperonyl butyl diethylene glycol ether, butyl carbitol 6-propylpiperonyl ether, 5-2-2-butoxyethoxy ethoxy methyl-6-propylbenzo d 1,3 dioxole, butoxide synergist
CID PubChem 5794
ChEBI CHEBI:32687
SMILES CCCCOCCOCCOCC1=CC2=C(OCO2)C=C1CCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Piperonyl butoxide
Densité 1.059
Point d’ébullition 155°C (0.3 mmHg)
Point d’éclair 171°C (340°F)
Indice de réfraction 1.498
Quantité 100 mL
Numéro UN UN3082
Beilstein 288063
Informations sur la solubilité Soluble in benzene,ethanol and methanol. Not miscible or difficult to mix with water.
Nom IUPAC 5-{[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]methyl}-6-propyl-2H-1,3-benzodioxole
Poids de la formule 338.44
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Piperonyl butoxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Piperonyl butoxide