Learn More
Acide pipéronylique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11468056
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11468056 500 g 500g
11448056 25 g 25g
11458056 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11468056 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14105.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 94-53-1 | C8H6O4 | 166.13 g/mol
Piperonylic acid is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide pipéronylique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94-53-1
Formule moléculaire C8H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 166.13
Numéro MDL MFCD00005830
Clé InChI VDVJGIYXDVPQLP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme piperonylic acid, heliotropic acid, 3,4-methylenedioxybenzoic acid, benzo d 1,3 dioxole-5-carboxylic acid, 2h-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid, benzo 1,3 dioxole-5-carboxylic acid, protocatechuic acid methylene ether, 5-benzodioxolecarboxylic acid, 3,4-dioxymethylenebenzoic acid, 3,4-methylene dioxybenzoic acid
CID PubChem 7196
Nom IUPAC Acide 1,3-benzodioxole-5-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=CC=C2OCOC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Piperonylic acid
Point de fusion 230°C to 235°C
Quantité 500 g
Beilstein 150206
Merck Index 14,7477
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 166.13
Pourcentage de pureté ≥98%