Learn More
Hydrazyde d’acide pipéronylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474620
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11474620 1 g 1g
11484620 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11474620 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50713.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 22026-39-7 | C8H8N2O3 | 180.163 g/mol
Piperonylic acid hydrazide is used as organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydrazide d’acide pipéronylique est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22026-39-7
Formule moléculaire C8H8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 180.163
Numéro MDL MFCD00060505
Clé InChI RAXBGBHBUFGWPG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-methylenedioxybenzhydrazide, benzo d 1,3 dioxole-5-carbohydrazide, piperonylic acid hydrazide, 2h-1,3-benzodioxole-5-carbohydrazide, 3,4-methylenedioxybenzoic acid hydrazide, 3,4-methylenedioxy benzohydrazide, 1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid, hydrazide, 3,4-methylenedioxy benzhydrazide, benzo 1,3 dioxole-5-carboxylic acid hydrazide, 2h-benzo d 1,3-dioxolane-5-carbohydrazide
CID PubChem 89158
Nom IUPAC 1,3-benzodioxole-5-carbohydrazide
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)C(=O)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau Piperonylic acid hydrazide
Point de fusion 176°C to 178°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 97%