Learn More
Acide piperonylique, TRC
Code produit 30427968
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30427968 10 g -
30425009 5 g -
30409162 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30427968 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP49045010G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94-53-1
Formule moléculaire C8H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 166.13
Synonyme 1,3-Benzodioxole-5-carboxylic acid (9CI, ACI), Piperonylic acid (6CI, 7CI, 8CI), 1,3-Dioxaindane-5-carboxylic acid, 2H-1,3-Benzodioxole-5-carboxylic acid, 3,4-Dioxymethylenebenzoic acid, 3,4-Methylenedioxybenzenecarboxylic acid, 3,4-Methylenedioxybenzoic acid, 5-Benzodioxolecarboxylic acid, Benzo[d][1,3]dioxole-5-carboxylic acid, Heliotropic acid, NSC 10072, NSC 119055, Protocatechuic acid methylene ether
Nom IUPAC Acide 1,3-benzodioxole-5-carboxylique
SMILES OC(=O)c1ccc2OCOc2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Piperonylic Acid
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C8H6O4/c9-8(10)5-1-2-6-7(3-5)12-4-11-6/h1-3H,4H2,(H,9,10)
Poids de la formule 166.0266