Learn More
Pipéronylonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10103110 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10103110 5 g Flacon en verre 5g
10735991 25 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10103110 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 151880050
 Article restreint
Expédition estimée: 15-10-2026
Identifiants chimiques
CAS 4421-09-4
Poids moléculaire (g/mol) 147.13
Numéro MDL MFCD00005820
Clé InChI PKRWWZCDLJSJIF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme piperonylonitrile, benzo d 1,3 dioxole-5-carbonitrile, 3,4-methylenedioxy benzonitrile, 3,4-methylenedioxybenzonitrile, 2h-1,3-benzodioxole-5-carbonitrile, benzo-1,3-dioxole-5-carbonitrile, benzonitrile, 3,4-methylenedioxy, 2h-benzo d 1,3-dioxolane-5-carbonitrile, pubchem15358
CID PubChem 78136
Nom IUPAC 1,3-benzodioxole-5-carbonitrile
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Piperonylonitrile
Note relative au nom 97%
Point de fusion 90.0°C to 95.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H5NO2
Quantité 5 g
Beilstein 19, 270
Poids de la formule 147.13
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre ou aiguilles cristallines
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Piperonylonitrile
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
RUO– À des fins de recherche uniquement