Learn More
Chlorure de pipéronyloyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10633003 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10633003 1 g Flacon en verre 1g
10314362 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10633003 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 370790010
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 25054-53-9 | C8H5ClO3 | 184.58 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25054-53-9
Formule moléculaire C8H5ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 184.58
Numéro MDL MFCD00016904
Clé InChI ZRSGZIMDIHBXIN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme piperonyloyl chloride, benzo d 1,3 dioxole-5-carbonyl chloride, 2h-1,3-benzodioxole-5-carbonyl chloride, piperonoyl chloride, benzo 1,3 dioxole-5-carbonyl chloride, acmc-20ajvo, piperonylic acid chloride, 3,4-methylenedioxybenzoylchloride, 3,4-methylenedioxybenzoyl chloride
CID PubChem 2734749
Nom IUPAC chlorure de 1,3-benzodioxole-5-carbonyle
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Piperonyloyl chloride
Point de fusion 77°C to 81°C
Couleur Gris-bleu à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 184.58
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
compliance-icons
Identifiant produit
  • Piperonyloyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.