Includes
- Deux filtres hydrophobes en polytétrafluoroéthylène (PTFE) de 0,2 μm
- Deux filtres hydrophobes en polytétrafluoroéthylène (PTFE) de 0,45 μm
- Trois batteries
- Alimentation universelle
- Gamme de volumes : 0.5 à 100 ml
- Traitement rapide de différents volumes de liquide et diverses viscosités
- Affichage LCD pour la visualisation en continu de la vitesse, des modes et de l’état de la batterie
- Support de chargement à deux positions
- Les filtres, le support pour pipettes et l’embout nasal sont autoclavables
- Accès facile au compartiment de batteries
- Entretien sans souci
Spécification
Spécification
| Description | Motorised pipette controller |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Nombre de canaux | 1 |
| Porosité | 0.2 μm and 0.45 μm |
| Type | Pipette sérologique |
| Volume (métrique) | 0.5 to 100 mL |
| Affichage | LCD |
| Type de filtre | PTFE |
| À utiliser avec (équipement) | Glass and plastic serological pipettes |
| Comprend | Two-position charging stand, universal battery charger, 3 x batteries, 2 x 0.2μm and 2 x 0.45μm hydrophobic PTFE filters |
| Afficher plus |