Learn More
Eppendorf™ Pipet Helper™
Code produit 15230745 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 200 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
15230745 0,1 à 200 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15230745 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 4423000010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00€
    103.00€ / 1 pièces
    Économisez 10.00€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
L'instrument parfait pour les utilisateurs inexpérimentés car sa conception robuste et intuitive permet à tout le monde d'ajuster le ménisque avec précision. En outre, l'unité des vannes est optimisée de manière à ce que les liquides puissent être dessinés simplement, sans pression intense. L'ampoule d'aspiration assure un remplissage rapide de la pipette.
  • Léger avec une force de fonctionnement réduite
  • Entretien et nettoyage faciles grâce à un démontage facile, au faible nombre de pièces et à l'autoclavage complet
  • Travail confortable en raison d’un bon équilibre et d’un matériau agréable
  • L'ampoule d’aspiration permet de pipeter des volumes jusqu'à 100 ml à la fois
  • Le levier unique contrôle l'aspiration et la distribution de faible force
  • Contrôle élevé du mouvement du liquide grâce à l'unité de vannes très sensible
  • Distribution en goutte par goutter et soufflage sans éclaboussures
  • Le drainage sans pression supplémentaire fournit des résultats très reproductibles
  • Arrêt de la goutte par un filtre à membrane hydrophobe (3 μm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre de canaux 1
Volume (métrique) 0,1 à 200 ml