Learn More
BRAND™ Embouts de pipettes, 0,5 à 5 mL
Code produit 10530072 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
Ensaché, 200 pourboires
Sachet, 5 x 200 conseils
TipBox
Conditionnement:
1000 pièces
200 pièces
28 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement Conditionnement
10530072 Ensaché, 200 pourboires 200 pièces
10135350 TipBox 28 pièces
10694721 Sachet, 5 x 200 conseils 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10530072 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 702595
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Conçues pour les micropipettes de haute qualité et adaptée à diverses applications. BRAND™ Les embouts de pipettes de 0,5 à 5 mL assurent un pipetage précis et efficace. Les pointes sont produites dans des salles blanches, exemptes de contaminants et respectueuses de l’environnement.
  • Conçu pour s'adapter Transferpette™ ligne de micropipettes
  • Compatibilité testée avec d’autres micropipettes de divers fabricants
  • Fabriqué et conditionné dans des conditions de salle blanche certifiées conformément aux normes ISO 14644-1, Classes 7 et 8
  • Fabriquées à partir de matières premières pures de haute qualité, sans DiHEMDA ni oléamide
  • Ne pas utiliser d’agents de démoulage tels que les stéarates et l’érucamide dans le processus de production
  • Paroi fine pour un haut degré de translucidité, une éjection facile et peu de pertes
  • Les déchets en vrac sont incolores et placés dans des sachets transparents refermables.
  • Les pointes triées sont incolores et placées dans des plateaux à pointes de couleur rouge.
  • Les TipBoxes sont fabriquées à 100 % en PP et sont entièrement recyclables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 0,5 à 5 ml
Filtré Produit non filtré
Stérilité Non stérile
Couleur Incolore
Autoclavable Autoclavable
Longueur (métrique) 16 cm
Déclaration de pureté Sans DiHEMDA ni oléamide
Format En vrac
Type de pointe Mince
Conditionnement Ensaché, 200 pourboires
Type de produit Pointes de pipettes
Jetable Usage limité
À utiliser avec (équipement) Transferpette, Thermo Scientific Finnpipette Microliter Pipette
Graduée Non