Description
- Conçu pour s'adapter Transferpette™ ligne de micropipettes
- Compatibilité testée avec d’autres micropipettes de divers fabricants
- Fabriqué et conditionné dans des conditions de salle blanche certifiées conformément aux normes ISO 14644-1, Classes 7 et 8
- Fabriquées à partir de matières premières pures de haute qualité, sans DiHEMDA ni oléamide
- Ne pas utiliser d’agents de démoulage tels que les stéarates et l’érucamide dans le processus de production
- Paroi fine pour un haut degré de translucidité, une éjection facile et peu de pertes
- Les déchets en vrac sont incolores et placés dans des sachets transparents refermables.
- Les pointes sont incolores et placées dans un plateau pour pointes de couleur bleue
- Les TipBoxes sont fabriquées à 100 % en PP et sont entièrement recyclables
Specifications
Specifications
| Volume (métrique) | 1 à 10 ml |
| Filtré | Produit non filtré |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Incolore |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Longueur (métrique) | 15,65cm |
| Déclaration de pureté | Sans DiHEMDA ni oléamide |
| Format | Boîte |
| Type de pointe | Étalon |
| Conditionnement | TipBox |
| Show More |