Learn More
Integra Biosciences™ Pipeteurs PipetBoy Pro
Code produit 10219874
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Rose
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
10219874 Rose 1 pièce
11701258 Blanc 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10219874 Fournisseur Integra Biosciences™ Code fournisseur 156401
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez ce contrôleur de pipette pour réaliser un pipetage sérologique précis et efficace. Les pipeteurs Integra Biosciences™ PipetBoy™ Pro sont dotés d'une LED intégrée offrant un éclairage optimal de la zone autour de la pipette pour un pipetage précis et prévenir la fatigue des yeux.
  • Déplacement du liquide avec précision dans la pipette en appliquant une pression variable du doigt sur les déclencheurs de pipeteur
  • Légers comme une plume, 190 grammes
  • Cinq couleurs disponibles
  • La vitesse peut être réglée en continu via la molette
  • La LED rouge indique que la batterie doit être chargée
  • Conception ergonomique, suivant les recommandations d'ergonomie de la forme de la main
Spécification
Pointes compatibles Pipette en verre et plastique de 1 à 100 ml
Couleur Rose
Vitesse de distribution 12 ml/s
Modèle PIPETBOY pro
Type Pipette
Poids (métrique) 190 g