Description
- Grâce à un système de montage de piston repensé et à de la graisse à piston de haute qualité, le système PIPETMAN™ G offre des heures de pipetage confortables
- Le système PIPETMAN™ G s’appuie sur la précision, l’exactitude et la fiabilité légendaires de PIPETMAN™ avec un meilleur confort de pipetage
- En PVDF et en acier inox
- Excellente durabilité
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Déclaration de conformité |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Éjecteur métallique |
| Modèle | P12x20G |
| Nombre de canaux | 12 |
| Gamme de produits | Pipetman G |
| Type | Pipette à déplacement d’air manuel |
| Volume (métrique) | 2 à 20 μl |
| Garantie | 3 ans |
| Afficher plus |