Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ G
Code produit 16353186 Tous les produits Gilson Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 à 10 μl
2 à 20 μl
20 à 200 μl
30 à 300 μl
Nombre de canaux:
8
12
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Nombre de canaux Conditionnement
16353186 20 à 200 μl 8 1 pièce
16313186 1 à 10 μl 8 1 pièce
16323186 1 à 10 μl 12 1 pièce
16333186 2 à 20 μl 8 1 pièce
16343186 2 à 20 μl 12 1 pièce
16363186 20 à 200 μl 12 1 pièce
16373186 30 à 300 μl 8 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 16353186 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur F144072
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1025.00€
    841.05€ / 1 pièces
    Économisez 183.95€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Le système PIPETMAN™ G offre une faible force de pipetage et des heures de confort grâce à un système de montage de piston repensé.
  • Grâce à un système de montage de piston repensé et à de la graisse à piston de haute qualité, le système PIPETMAN™ G offre des heures de pipetage confortables
  • Le système PIPETMAN™ G s’appuie sur la précision, l’exactitude et la fiabilité légendaires de PIPETMAN™ avec un meilleur confort de pipetage
  • En PVDF et en acier inox
  • Excellente durabilité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Déclaration de conformité
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Jaune
Matériau Éjecteur métallique
Modèle P8x200G
Nombre de canaux 8
Gamme de produits Pipetman G
Type Pipette à déplacement d’air manuel
Volume (métrique) 20 à 200 μl
Garantie 3 ans
Longueur (impériale) 5,98 in
Largeur (impériale) 12,87 in
Hauteur (impériale) 1,54 in