Learn More
Gilson™ Pipette multicanaux PIPETMANTM L
Code produit 17369013 Tous les produits Gilson Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
12x200LVR
12x300LVR
8x200LVR
8x300LVR
Nombre de canaux:
8
12
Volume (métrique):
200 μl
300 μl
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Nombre de canaux Volume (métrique) Conditionnement
17369013 8x300LVR 8 300 μl 1 pièce
17349013 8x200LVR 8 200 μl 1 pièce
17359013 12x200LVR 12 200 μl 1 pièce
17379013 12x300LVR 12 300 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17369013 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur FA10037
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Conçue pour la performance et le confort, la piqûre multicanal PIPETMANTM L existe dans une gamme complète de modèles, adaptés à vos besoins en laboratoire. Les modèles multicanaux à volume variable PIPETMANTM L confortable, précis, précis et fiables offrent des performances optimisées sur tous les canaux pour une administration uniforme des échantillons et sont des solutions optimales lors du tube sur les microplaques.
Disponibles en version à volume fixe ou variable, les pipettes à déplacement d'air PIPETMANTM L couvrent une gamme complète de volumes, notamment :
  • Modèles monocanal à volume variable couvrant une plage de volume à partir de 0,2 μL à 10 mL
  • Modèles multicanaux à volume variable couvrant une plage de volume à partir de 0,5 μL à 1200 μL, y compris quatre modèles équipés d'un anneau en V (VR) à la base des porte-embouts pour une compatibilité optimale avec la plupart des marques d'embouts, couvrant une gamme de volumes à partir de 20 μL à 300 μL
  • Modèles monocanal à volume fixe couvrant une plage de volume de 1 μL à 5000 μL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pointes compatibles La plupart des grandes marques
Espacement de cônes réglable Oui
Autoclavable Autoclavable
Couleur Vert
Vitesse de distribution Paillasse
Jetable Réutilisable
À utiliser avec Embout de pipette 50 à 1000 μL
Type à poignée Ergonomique
Matériau Polypropylène
Modèle 8x300LVR
Nombre de canaux 8
Gamme de produits Pipetman
Programmabilité Non
Stérilité Non stérile
Type Pipette
Volume (métrique) 300 μl
À utiliser avec (application) Distribution manuelle de liquides
Quantité 1
Largeur (impériale) 5,98 in
Fit for Purpose Qualité certifiée
Afficher plus Afficher moins
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.