Description
Disponibles en version à volume fixe ou variable, les pipettes à déplacement d'air PIPETMANTM L couvrent une gamme complète de volumes, notamment :
- Modèles monocanal à volume variable couvrant une plage de volume à partir de 0,2 μL à 10 mL
- Modèles multicanaux à volume variable couvrant une plage de volume à partir de 0,5 μL à 1200 μL, y compris quatre modèles équipés d'un anneau en V (VR) à la base des porte-embouts pour une compatibilité optimale avec la plupart des marques d'embouts, couvrant une gamme de volumes à partir de 20 μL à 300 μL
- Modèles monocanal à volume fixe couvrant une plage de volume de 1 μL à 5000 μL
Specifications
Specifications
| Pointes compatibles | La plupart des grandes marques |
| Espacement de cônes réglable | Non |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Vert |
| Vitesse de distribution | Paillasse |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec | Embout de pipette 50 à 1000 μL |
| Type à poignée | Ergonomique |
| Matériau | Polypropylène |
| Modèle | 12x300LVR |
| Show More |