Learn More
Buerkle™ Panier à pipettes
Code produit 11971501 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
280 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
11971501 280 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11971501 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 96500653
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.17€
    54.80€ / 1 pièces
    Économisez 2.37€
    4% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le panier à pipettes est un accessoire pour le rinceur de pipettes. Pour le nettoyage et le stockage facile et délicat des pipettes.
  • Pour le nettoyage et le stockage facile et délicat des pipettes
  • Fabriquée en PE
  • Hauteur effective 600 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) À utiliser avec le rinceur de pipettes
Type de produit Panier à pipettes
Hauteur (métrique) 280 mm