Learn More
Kartell™ Panier à pipettes
Code produit 11310455
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
panier de 280 mm, total de 495 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
11310455 panier de 280 mm, total de 495 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11310455 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0022200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.00€
    31.44€ / 1 pièces
    Économisez 1.56€
    4% de réduction
En stock
Le panier à pipettes Kartell™ doit être utilisé avec un laveur de pipettes automatique Kartell™ et est conçu pour réduire le risque de casse lorsqu'il met en mémoire tampon les pointes de pipettes.
  • Contient les pipettes
  • Paniers spécialement conçus qui réduisent le risque de casse lorsqu'ils mettent en mémoire tampon les pointes de pipettes dans la base en PE souple
Spécification
Couleur Blanc
À utiliser avec (application) Pipettes et burettes
Quantité 1
Hauteur (métrique) panier de 280 mm, total de 495 mm
Diamètre (métrique) de l’ouverture 145 mm