Learn More
Sartorius Protection contre les courants d'air pour l'étalonnage des pipettes Cubis II UHR
Code produit 31662883 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Protection contre les courants d'air pour l'étalonnage des pipettes
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
31662883 Protection contre les courants d'air pour l'étalonnage des pipettes 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31662883 Fournisseur Sartorius Code fournisseur YCP01MPS
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
  • Le Cubis™ L'accessoire d'étalonnage de pipettes II UHR offre une solution idéale pour transformer un Cubis™ II Balance UHR dans un système d’étalonnage de pipettes.
  • Ainsi, la balance offre une polyvalence maximale aux utilisateurs finaux qui utilisent les balances UHR pour des applications de pesage et qui souhaitent également les utiliser pour calibrer ou vérifier leurs pipettes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Protection contre les courants d'air pour l'étalonnage des pipettes