Learn More
Eppendorf™ Support de pipette 2 pour une pipette Multipette™ E3/E3x ou une Multipette™ stream/Xstream
Tous les produits Eppendorf Produits
Description
- Transporte un Multipette™ E3/E3x ou Multipette™ flux/Xstream
- Identique à la coque de chargeur 2 pour Multipette E3/E3x ou Multipette stream/Xstream mais sans fonction de charge
- Conçu pour un montage mural ou pour une installation dans le carrousel à pipettes 2
- Ruban adhésif pour montage mural inclus
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Multipette™ E3/E3x or Multipette™ stream/Xstream Pipette |