Learn More
Kartell™ Support de pipette pour paillasse
Code produit 12644566
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
4
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions Conditionnement
12644566 4 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12644566 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0111500
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Le support de pipette pour paillasse Kartell™ en polyméthylméthacrylate (PMMA) très transparent, doté d’une finition de haut niveau qui permet de voir son contenu depuis n’importe quel angle.
  • Avec quatre étagères de support inclinées et dessus blanc
  • Les quatre compartiments distincts sont idéals pour loger les pipettes sérologiques en plastique ou en verre de diverses capacités
  • Ne pas éclairer à la lumière ultraviolette
Spécification
Couleur Transparent
Capacité Pipettes (1 à 50 ml)
Matériau PMMA
Positions 4
À utiliser avec (équipement) Pipettes
Dimensions Compartiments 290 x 85 x 89 mm
Dimensions (L x l x H) 300 x 100 x 420mm