Learn More
Kartell™ Cuve à pipettes, PE\PP, hauteur 500 mm, diamètre 162 mm
Code produit 10554471
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
165 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
10554471 165 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10554471 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0022100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.00€
    70.78€ / 1 pièces
    Économisez 8.22€
    10% de réduction
En stock
Une solution rapide et sûre pour le lavage des pipettes et des burettes. La cuve pour pipettes Kartell™ pour système de rinçage automatique est utilisée pour tremper les pipettes et la burette pendant le lavage des paniers de pipettes.
  • Haute qualité et grande vitesse
  • Résout le problème du lavage des pipettes jusqu’à 600 mm de long et des burettes Mohr rapidement et en toute sécurité
  • Indispensable dans les laboratoires où des matières radioactives, caustiques et toxiques sont utilisées
  • Comme le trempage prend le plus de temps, deux ou trois paniers de pipettes/burettes peuvent tremper dans leurs bocaux pendant qu’un autre panier plein est lavé dans le rinceur
Spécification
Hauteur (métrique) 503 mm
Diamètre (métrique) 165 mm
Matériau PP (polypropylène)
À utiliser avec (équipement) Kartelltrade; 215 - 217
À utiliser avec (application) Lavage de pipettes
Type de produit Cuve