Learn More
Heathrow Scientific™ Kit de démarrage pour pipettes
Code produit 16350666 Tous les produits Thermo Scientific CO₂ Incubators Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nombre de canaux:
1
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nombre de canaux Conditionnement
16350666 1 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16350666 Fournisseur Heathrow Scientific™ Code fournisseur 120554
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    461.94€
    428.54€ / 1 pièces
    Économisez 33.40€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 15-12-2026
Le kit de démarrage pour pipette est idéal pour les nouveaux laboratoires ou pour les clients qui souhaitent utiliser un nouvel ensemble de pipettes couvrant les volumes les plus couramment utilisés. Le kit comprend 3 pipettes monocanal Pearl™, un support de pipettes à carrousel universel et cinq réservoirs de réactifs.
Support de pipette à carrousel universel (120499) :
  • Peut contenir jusqu’à huit pipettes monocanal, quatre pipettes multicanaux ou une combinaison des deux pipettes.
  • La base lestée permet le retrait ou le remplacement facile des pipettes, d’une seule main
  • Les pipettes sont maintenues en position verticale pour empêcher la contamination
  • Rotation pratique de la tête du support pour sélectionner ou stocker les pipettes
  • Poignée à prise rapide permettant de déplacer le support pour pipettes (chargé ou vide)
  • Des options de couleurs assorties permettent de placer les pipettes selon un code couleur
  • Le support n’est pas autoclavable mais peut être nettoyé à l’eau et au savon ou avec des désinfectants de laboratoire courants
Pearl™ Pipettes (HS120104 100-1000 μL, HS120102 20-200 μL et HS120099 2-20 μL)
  • Pièces métalliques internes pour une précision, une stabilité de l’étalonnage et une durée de vie accrues
  • Réglage facile du volume avec languette de verrouillage pour éviter toute modification accidentelle
  • Éjecteur de pointes séparé
  • Affichage numérique du volume de grande taille
  • Indication de la plage de volumes
  • Pour la confirmation visuelle rapide, le haut et le côté possèdent tous deux des composants à code couleur.
  • Certification CE
  • Autoclavable
Réservoirs à réactif : (120644) :
  • Les fonds de réservoir coniques facilitent la récupération complète des échantillons
  • Jetable
  • Stérile
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Assorties
Jetable Usage unique
Type à poignée Crochet d’attache
Matériau Support ABS
Nombre de canaux 1
Stérilité Stérile
Type Kit de pipettes
Volume (métrique) 2 à 1000 μl
Affichage Pipette Pearl : Numérique
Comprend 3 pipettes Pearl™ monocanal, 1 support de pipette à carrousel universel, 5 réservoirs à réactifs
Fit for Purpose Qualité certifiée