Learn More
Descripción
Embouts de pipettes et embouts de filtres de BRAND offrir une qualité fiable pour des analyses précises et exigeantes. Les matières premières sont sans DiHEMDA ni oléamide. Les embouts sont fabriqués à BRAND Ils sont conditionnés dans des conditions de salle blanche contrôlées et emballés automatiquement. Aucun agent de séparation ni agent de démoulage n'est utilisé. BRAND Les embouts de pipettes sont testés pour BRAND pipettes et de nombreuses pipettes d'autres fabricants.
BRAND Les embouts de pipettes et les embouts de filtres ainsi que les TipBoxes correspondantes sont autoclavables à 121 °C (2 bar) selon DIN EN 285.
Les embouts stériles sont fabriqués sous certification BIO-CERT™ qualité. Ils sont stérilisés par irradiation bêta selon la ISO 11 137 et le AAMI Directives.
Embouts de filtre non auto-obturants de BRAND Avoir un filtre en PE sans additifs chimiques. La perméabilité est contrôlée par la combinaison spécifique de la taille des pores et de la longueur du filtre, de sorte qu'aucun aérosol ne puisse atteindre la tige de la pipette.
BIO-CERT™ QUALITÉ DE MANIPULATION DES LIQUIDES : Exempt d'ADN humain, de RNase, de DNase, de pyrogènes, d'inhibiteurs de PCR et ATP
Especificaciones
Especificaciones
| Volume (métrique) distribué | 50 à 1 250 μl |
| Filtré | Produit non filtré |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Incolore |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Longueur (métrique) | 102 mm |
| Format | Portoir pour pointes suspendu |
| Type de pointe | Étalon |
| Conditionnement | Boîte |
| Code couleur | Violet |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.