Learn More
BRAND™ Pointes de pipettes
GREENER_CHOICE
Code produit 17827807 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Longueur (métrique):
86 mm
102 mm
Conditionnement:
480 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Longueur (métrique) unitSize
17827807 Non stérile 86 mm 480 pièces
17817787 Non stérile 102 mm 480 pièces
17857807 Stérile 86 mm 480 pièces
17857787 Stérile 102 mm 480 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17827807 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 732214
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.00€
    102.75€ / 480 pièces
    Économisez 1.25€
    1% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Embouts de pipettes de qualité salle blanche avec un volume de distribution de 1,25 à 50 μL conçu pour des analyses sans contamination.
Embouts de pipettes et embouts de filtres de BRAND offrir une qualité fiable pour des analyses précises et exigeantes. Les matières premières sont sans DiHEMDA ni oléamide. Les embouts sont fabriqués à BRAND Ils sont conditionnés dans des conditions de salle blanche contrôlées et emballés automatiquement. Aucun agent de séparation ni agent de démoulage n'est utilisé. BRAND Les embouts de pipettes sont testés pour BRAND pipettes et de nombreuses pipettes d'autres fabricants.
BRAND Les embouts de pipettes et les embouts de filtres ainsi que les TipBoxes correspondantes sont autoclavables à 121 °C (2 bar) selon DIN EN 285.
Les embouts stériles sont fabriqués sous certification BIO-CERT™ qualité. Ils sont stérilisés par irradiation bêta selon la ISO 11 137 et le AAMI Directives.
Embouts de filtre non auto-obturants de BRAND Avoir un filtre en PE sans additifs chimiques. La perméabilité est contrôlée par la combinaison spécifique de la taille des pores et de la longueur du filtre, de sorte qu'aucun aérosol ne puisse atteindre la tige de la pipette.
BIO-CERT™ QUALITÉ DE MANIPULATION DES LIQUIDES : Exempt d'ADN humain, de RNase, de DNase, de pyrogènes, d'inhibiteurs de PCR et ATP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) distribué 50 à 1 250 μl
Filtré Produit non filtré
Stérilité Non stérile
Couleur Incolore
Autoclavable Autoclavable
Longueur (métrique) 86 mm
Format Portoir pour pointes suspendu
Type de pointe Étalon
Conditionnement Boîte
Code couleur Violet
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Universelle
Graduée Non
Gamme de produits Bio-Cert
Matériau Polypropylène
Fit for Purpose Qualité certifiée