Learn More
Heathrow Scientific™ Station de travail pour pipettes
Code produit 16340746 Tous les produits Thermo Scientific CO₂ Incubators Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
16340746 Transparent 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16340746 Fournisseur Heathrow Scientific™ Code fournisseur HS234631
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.45€
    119.95€ / 1 pièces
    Économisez 97.50€
    44% de réduction
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Organisez vos pipettes et vos pointes dans la station de travail pour pipettes et gardez les pipettes et les pointes jetables ensemble dans un support pratique.
  • La station de travail en acrylique est dotée de côtés opaques et d’un avant et de couvercles de bacs transparents pour une identification facile du contenu
  • Peut contenir jusqu’à quatre pipettes sur l’étagère supérieure
  • Les bacs doubles contiennent plusieurs tailles de pointes
  • Le couvercle à fermeture automatique permet un stockage à l’abri de la poussière
  • Le rebord surdimensionné permet un accès facile lors du port de gants
Spécification
Type de produit Station de travail pour pipettes
Couleur Transparent
L’appareil peut contenir Pipettes
Canaux 4
Matériau Acrylique
À utiliser avec (application) Pipettes
Longueur (impériale) 9,6 in
Longueur (métrique) 24,4 cm
Largeur (impériale) 6,5 in
Largeur (métrique) 16,5 cm
Hauteur (impériale) 9,7 in
Hauteur (métrique) 24,6 cm