Learn More
Socorex™ Seringues pour pipettes répétitives Ecostep™
Code produit 10227920
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
37,5 ml
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10227920 37,5 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10227920 Fournisseur Socorex™ Code fournisseur 316.500
Jusqu’à 60 % de réduction sur la manipulation des liquides
Utilisez le code promo 28028
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 15-01-2027
Seringues non stériles fournies en vrac pour pipettes répétitives Stepper™. Les seringues Socorex™ Ecostep™ Stepper™ sont codées par couleurs et existent en trois volumes différents.
  • Seringues non stériles fournies en vrac.
  • Code couleur basé sur le volume.
  • Le kit de sélection est fourni avec 20 unités de chaque format (0,75 ml, 3,75 ml et 37,5 ml).
  • Insertion et retrait rapides, par Stepper™.
  • <
Spécification
Volume (métrique) 37,5 ml
Stérilité Non stérile
Couleur Rouge
Précision < 0,8 % - < 0,5 %, < ±0,5 %
Format En vrac
Conditionnement En vrac
Quantité 100/boîte
Type de produit Seringue Ecostep™ Stepper™
Comprend Adaptateur pour seringue Ecostep™ de 5 ml
À utiliser avec (équipement) Pipette répétitive Ecostep Stepper
Gamme de produits Ecostep
Matériau Polypropylène / Polyéthylène