Learn More
Hamilton™ Pointes de pipettes conductrices CO-RE 300 μl, sans filtre, non stériles
Description
- Longueur de la pointe : 59,9 mm
- Étiquette à code couleur : jaune
- Pour une utilisation avec des canaux de pipetage de 1 000 μl/tête de sonde CO-RE 96
- Détection des niveaux de liquides basée sur la pression (pLLD) et capacitive (cLLD) avec version conductrice (noire)
- Sécurité des processus grâce au déplacement d’air surveillé et à la surveillance d’aspiration totale et de distribution
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 300 μl |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Noir |
| Code couleur | Jaune |
| Jetable | Usage unique |