Learn More
BRAND™ Embouts de filtre, 5 - 100 μL, PP, Incolore, Filtre PE, BIO-CERT™ Qualité de la manipulation des liquides
Code produit 15144957 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
5 à 100 μl
Conditionnement:
960 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
15144957 5 à 100 μl 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15144957 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 732610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.46€
    87.05€ / 960 pièces
    Économisez 6.41€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Qualité salle blanche pour des analyses exemptes de contamination. Ajustement parfait pour Transferpette™ micropipette et de nombreuses autres pipettes. Le système de pourboires pour tous les besoins.
Embouts de pipettes et embouts de filtres de BRAND offrir une qualité fiable pour des analyses précises et exigeantes. Les matières premières sont exemptes de DiHEMDA et d'oléamide. Les embouts sont fabriqués à BRAND Ils sont conditionnés dans des conditions de salle blanche contrôlées et emballés automatiquement. Aucun agent de séparation ni agent de démoulage n'est utilisé. BRAND propose des embouts de pipettes pour des volumes à partir de 0,1 μde 1 à 10 ml et embouts filtrants pour des volumes à partir de 0,1 μl à 1250 μl. Ils sont testés pour BRAND pipettes et de nombreuses pipettes d'autres fabricants.
  • BRAND Les embouts de pipettes et les embouts de filtres, ainsi que les boîtes correspondantes, sont autoclavables à 121 °C.°C (2 bar) selon DIN EN 285.
  • Les embouts stériles sont fabriqués sous certification BIO-CERT™ qualité. Ils sont stérilisés par irradiation bêta selon la ISO 11 137 et le AAMI Directives.
  • Embouts de filtre non auto-obturants de BRAND Avoir un filtre en PE sans additifs chimiques. La perméabilité est contrôlée par la combinaison spécifique de la taille des pores et de la longueur du filtre, de sorte qu'aucun aérosol ne puisse atteindre la tige de la pipette.
  • BIO-CERT™ Qualité de la manipulation des liquides : Exempt d'ADN humain, de RNase, de DNase, de pyrogènes, d'inhibiteurs de PCR et ATP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 5 à 100 μl
Stérilité Non stérile
Certifications/Conformité DIN EN 285
Conditionnement Sachet
Quantité 960/PK
Code couleur Jaune