Learn More
Eppendorf™ Pointes de pipettes Microloader™
Description
- Pour le remplissage de capillaires par micro-injection
- 0,5 μL à 20 μl
- En rack
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 0,5 à 20 μl |
| À utiliser avec (application) | Pour le remplissage de capillaires par micro-injection |
| Format | Rack |
| À utiliser avec (équipement) | Eppendorf Capillaires de microinjection 0,5 μL à 20 μL |
| Gamme de produits | Microloader |