Learn More
Hirschmann™ Poire pour pipette Pipetus™
Description
La configuration exacte du ménisque est rendue possible grâce aux robinets de distribution de précision avec goupilles en céramique. Les robinets sont exempts d’usure et offrent une résistance chimique maximale. Une vitesse de pompage et d’aspiration exacte et réglable en continu peut être sélectionnée pour le remplissage ainsi que pour l’aération en cinq étapes de performances précisément harmonisées. L’écran couleur intégré affiche le mode de pipetage, les niveaux de vitesse et l’état de charge de la batterie. La charge de la batterie est réalisée sans contacts et contrôlée par un microprocesseur dans une station de charge inductive. La forme ergonomique sophistiquée facilite les travaux sans fatigue.
- Batteries NiMH
- Comprend une station de charge inductive et d’accueil
- Support mural pour étalon
- Le moteur de la pompe émet de faibles niveaux de bruit et ne génère pas de vibrations
- Pipetage extrêmement précis rendu possible par les fins robinets de distribution avec goupilles en céramique.
- Le siège de toutes les pipettes est parfaitement étanche grâce à un adaptateur en silicone
- Filtre à membrane en PTFE hydrophobe avec une taille de pores de 0,2 μm
- Pour les pipettes de mesure, volumétriques et Pasteur de 0,1 ml à 200 ml
Specifications
Specifications
| Type de batterie | NiMH |
| Matériau | PTFE |
| Porosité | 0,2 μm |
| Type | Remplisseur de pipette |
| À utiliser avec (application) | Pipetage précis |
| À utiliser avec (équipement) | Pipettes graduées, volumétriques et Pasteur |
| Gamme fonctionnelle | 0,1 à 200 ml |
| Comprend | Chargeur de 230 V avec prise EURO, charge inductive, station d’accueil, support mural standard, support pour pipettes avec vanne de sécurité et filtre |
| Type du moteur | Moteur de la pompe |
| Type de prise | UE |
| Show More |