Learn More
Pirarubicin, MedChemExpress
Description
Pirarubicin is an anthracycline antibiotics, acts as a topoisomerase II inhibitor, and is a widely used for treatment of various cancers, in particular, solid tumors.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Pirarubicin |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 72496-41-4 |
| Couleur | Red |
| Quantité | 50 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C32H37NO12 |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Synonyme | THP |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 10 mg/mL (15.93 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| Show More |